5-Methoxy-1-indanon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
179670050
179670100
ACRO179670050EA
71.2
EUR
ACRO179670050
ACRO179670100
5-Methoxy-1-indanon 98%
5-Methoxy-1-indanon
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ Molecular Weight: 162,19 g/mol Siedepunkt: 145…150 °C (0,2 mmHg) Schmelzpunkt: 107…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003789 CAS-Nummer: 5111-70-6 EINECS: 225-838-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Green-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 111 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...