1,3-Indandion 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
122090050
122090250
122091000
ACRO122090050EA
33.9
EUR
ACRO122090050
ACRO122090250
ACRO122091000
1,3-Indandion 97%
1,3-Indandion
Formel:
C₉H₆O₂ Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 129…132 °C Dichte: 1,37 g/cm³ (21 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003779 CAS-Nummer: 606-23-5 EINECS: 210-109-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige to golden Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 124 to 131 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |