1,3-Indandion ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1,3-Dioxoindan
A12206.06
A12206.14
A12206.22
A12206.06EA
33.8
EUR
A12206.06
A12206.14
A12206.22
1,3-Indandion ≥97%
1,3-Indandion
Purity: 97%
CAS No.: 606-23-5
Molecular Formula: C9H6O2
Formula Weight: 146.15
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 1210061
Formel:
C₉H₆O₂ Molecular Weight: 146.15 g/mol Siedepunkt: 283 Schmelzpunkt: 128…132 °C Dichte: 1.370 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003779 CAS-Nummer: 606-23-5 EINECS: 210-109-7 |