1,3-Indandion

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 1,3-Dioxoindan

IP100.25 IP100.100
CHMPIP100.25EA 0 EUR
CHMPIP100.25 CHMPIP100.100
1,3-Indandion
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146.15 g/mol
Siedepunkt: 283
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003779
CAS-Nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR