1,3-Indandion
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1,3-Dioxoindan
011171-25G 011171-100G
FLUO011171-25GEA 0 EUR
FLUO011171-25G FLUO011171-100G
1,3-Indandion
1,3-Indandion
Formel: C₉H₆O₂
Molecular Weight: 146.15 g/mol
Siedepunkt: 283
Schmelzpunkt: 129…132 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (21 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003779
CAS-Nummer: 606-23-5
EINECS: 210-109-7