5-Aminoindan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Aminoindane
157350100 157350500
ACRO157350100EA 73 EUR
ACRO157350100 ACRO157350500
5-Aminoindan 97%
5-Aminoindan
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 247…249 °C (745 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003803
CAS-Nummer: 24425-40-9
EINECS: 246-241-7
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure