5-Aminoindan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Aminoindane
L02504.09
L02504.18
L02504.09EA
73.8
EUR
L02504.09
L02504.18
5-Aminoindan ≥98%
5-Aminoindan
Purity: 98+%
CAS No.: 24425-40-9
Molecular Formula: C9H11N
Formula Weight: 133.19
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₁N Molecular Weight: 133,19 g/mol Siedepunkt: 248…250 °C Schmelzpunkt: 32…37 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003803 CAS-Nummer: 24425-40-9 EINECS: 246-241-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |