Indan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-1H-indene, Indan
292480050 292481000 292485000
ACRO292480050EA 35.8 EUR
ACRO292480050 ACRO292481000 ACRO292485000
Indan 95%
Indan
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 176,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0,96 g/cm³
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003795
CAS-Nummer: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04956
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %