Indan 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dihydro-1H-indene, Indan
B21442.AP B21442.0F B21442.AE
B21442.APEA 165 EUR
B21442.AP B21442.0F B21442.AE
Indan 95%
Indan
Purity: 95% CAS No.: 496-11-7 Molecular Formula: C9H10 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: -51° Boiling Point: 175-177° Beilstein Reference: 1904376 Merck Reference: 14,4931 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00003795
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 175…177 °C
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0,962
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003795
CAS-Nummer: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4931