7-Methyl-4-indanol
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-ol, 7-Methylindan-4-ol
BTB09366DA
BTB09366EA
BTB09366.50
MAYBBTB09366DAEA
0
EUR
MAYBBTB09366DA
MAYBBTB09366EA
MAYBBTB09366.50
7-Methyl-4-indanol
7-Methyl-4-indanol
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148.2 g/mol |
MDL:
MFCD00173675 CAS-Nummer: 16400-13-8 EINECS: 240-450-7 |