1-Isochinolincarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Isoquinoline-1-carboxylic acid
019060-1G 019060-5G
FLUO019060-1GEA 31.1 EUR
FLUO019060-1G FLUO019060-5G
1-Isochinolincarbonsäure
1-Isochinolincarbonsäure
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173,17 g/mol
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006901
CAS-Nummer: 486-73-7
EINECS: 207-639-6