6-Isochinolinol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 6-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-6-ol
50-0052.1 50-0052.5
CHMP50-0052.1EA 0 EUR
CHMP50-0052.1 CHMP50-0052.5
6-Isochinolinol
6-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.16 g/mol
MDL: MFCD04114860
CAS-Nummer: 7651-82-3
EINECS: 231-612-8