Isochinolin 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Azanaphthalin

325031000 325035000
ACRO325031000EA 65.4 EUR
ACRO325031000 ACRO325035000
Isochinolin 97%
Isochinolin
Formel: C₉H₇N
Molecular Weight: 129,16 g/mol
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006898
CAS-Nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05242

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to white to yellow to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 24 to 28 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR