Isochinolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Azanaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I28208-500G I28208-100G I28208-5G
SIALI28208-500GEA 205 EUR
SIALI28208-500G SIALI28208-100G SIALI28208-5G
Isochinolin, Sigma-Aldrich®
Isochinolin
Formel: C₉H₇N
Molecular Weight: 129.16 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: 21…26 °C
Dichte: 1.098 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006898
CAS-Nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05242