Lanthan(III)chlorid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Lanthantrichlorid
Unter Argon in Ampullen verpackt
35702.09 35702.18 35702.30
35702.09EA 99.8 EUR
35702.09 35702.18 35702.30
Lanthan(III)chlorid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)chlorid
Purity: 99.9% CAS No.: 10099-58-8 Molecular Formula: LaCl3 Formula Weight: 245.27 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 3.842 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 860° Boiling Point: 1000° Merck Reference: 14,5363 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011068
Formel: Cl₃La
Molecular Weight: 245,26 g/mol
Siedepunkt: 1000 °C
Schmelzpunkt: 860 °C
Dichte: 3,842
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011068
CAS-Nummer: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5363