Lanthan(III)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Lanthanum trifluoride
006706-25G 006706-100G
FLUO006706-25GEA 36.9 EUR
FLUO006706-25G FLUO006706-100G
Lanthan(III)fluorid
Lanthan(III)fluorid
Formel: F₃La
Molecular Weight: 195.9 g/mol
Siedepunkt: ∼2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1491.85…1507.85 °C
Dichte: 5.936 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011073
CAS-Nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1 III