Lanthan(III)oxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
199162500
199160010
ACRO199162500EA
143
EUR
ACRO199162500
ACRO199160010
Lanthan(III)oxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lanthan(III)oxid
Formel:
La₂O₃ Molecular Weight: 325.81 g/mol Siedepunkt: 4200 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 2315 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011071 CAS-Nummer: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥99.85 % (La2O3) TREO base |
Loss on ignition | ≤3.0 % (1000°C) |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤250 ppm |