Lanthan(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
11264.30
11264.18
11264.A1
11264.30EA
170
EUR
11264.30
11264.18
11264.A1
Lanthan(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lanthan(III)oxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 1312-81-8
Molecular Formula: La2O3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder
Density: 6.51
Melting Point: 2307°
Boiling Point: 4200°
Merck Reference: 14,5363
MDL No.: MFCD00011071
Formel:
La₂O₃ Molecular Weight: 325,81 g/mol Siedepunkt: 4200 °C Schmelzpunkt: 2307 °C Dichte: 6,51 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011071 CAS-Nummer: 1312-81-8 EINECS: 215-200-5 Merck Index: 14,5363 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...