Lanthan(III)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.12220.0100 1.12220.0500
1.12220.0100EA 104 EUR
1.12220.0100 1.12220.0500
Lanthan(III)oxid, Supelco®
Lanthan(III)oxid
Formel: La₂O₃
Molecular Weight: 325.81 g/mol
Siedepunkt: 4200
Schmelzpunkt: 2315
Dichte: 6.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011071
CAS-Nummer: 1312-81-8
EINECS: 215-200-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 2315 °C
Molar Mass 325.82 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Boiling Point 4200 °C
Density 6.51 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)