Dipraseodymtrioxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
35663.09
35663.18
35663.09EA
126
EUR
35663.09
35663.18
Dipraseodymtrioxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Dipraseodymtrioxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12036-32-7
Molecular Formula: Pr2O3
Formula Weight: 329.83
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 7.07
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00011178
Formel:
O₃Pr₂ Schmelzpunkt: 2300 °C Dichte: 7,07 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011178 CAS-Nummer: 12036-32-7 EINECS: 234-857-9 Merck Index: 14,7712 |