Praseodym(III,IV)oxid ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
11234.14 11234.22 11234.A1
11234.14EA 103 EUR
11234.14 11234.22 11234.A1
Praseodym(III,IV)oxid ≥99,5%
Praseodym(III,IV)oxid
Purity: 99.5% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: Powder Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Formel: O₁₁Pr₆
Molecular Weight: 1021.44 g/mol
Schmelzpunkt: 2500 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011178
CAS-Nummer: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9