Praseodym(III,IV)oxid ≥99,9%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
36276.09 36276.18
36276.09EA 73.6 EUR
36276.09 36276.18
Praseodym(III,IV)oxid ≥99,9%
Praseodym(III,IV)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 12037-29-5 Molecular Formula: Pr6O11 Formula Weight: 1021.43 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Melting Point: 2500° MDL No.: MFCD00011178
Formel: O₁₁Pr₆
Molecular Weight: 1021.44 g/mol
Schmelzpunkt: 2500 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011178
CAS-Nummer: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9