Silberbromid ≥99,998% (Metall-Basis), Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12110.06
12110.14
12110.22
12110.06EA
111
EUR
12110.06
12110.14
12110.22
Silberbromid ≥99,998% (Metall-Basis), Premion®
Silberbromid
Purity: 99.998%
CAS No.: 7785-23-1
Molecular Formula: AgBr
Formula Weight: 187.78
Physical Form: Crystalline
Density: 6.47
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 432°
Merck Reference: 14,8506
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003398
Formel:
AgBr Siedepunkt: 1300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 432 °C Dichte: 6,47 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003398 CAS-Nummer: 7785-23-1 EINECS: 232-076-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8506 |