Silberfluorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Silbermonofluorid
210450050 210450250
ACRO210450050EA 119 EUR
ACRO210450050 ACRO210450250
Silberfluorid 99+%
Silberfluorid
Formel: AgF
Molecular Weight: 126.87 g/mol
Siedepunkt: 1150
Schmelzpunkt: 435 °C
Dichte: 5.85 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003410
CAS-Nummer: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08657
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown-yellow to rust brown Powder
Assay ≥99.0 %