Silberfluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: Silbermonofluorid
002862-5G 002862-10G 002862-50G
FLUO002862-5GEA 66.5 EUR
FLUO002862-5G FLUO002862-10G FLUO002862-50G
Silberfluorid
Silberfluorid
Formel: AgF
Molecular Weight: 126.87 g/mol
Siedepunkt: 1150
Schmelzpunkt: 433
Dichte: 5.85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003410
CAS-Nummer: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08657