Silbernitrat 99.5% analysis_for
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
419361000
419365000
419360250
ACRO419361000EA
370
EUR
ACRO419361000
ACRO419365000
ACRO419360250
Silbernitrat 99.5% analysis_for
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169.87 g/mol Siedepunkt: 444 Schmelzpunkt: 212 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤10 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.2 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.4 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.2 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.2 ppm |
Palladium (Pd) | ≤0.1 ppm |
Sulfur (S) | ≤20 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |