Silbernitrat ≥99,995% (Metall-Basis) Ag ≥ 63%, Premion®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Crystalline
Density: 4.352
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 212°
Merck Reference: 14,8518
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00003414
Formel:
AgNO₃ Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 212 °C Dichte: 4,352 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1479 ADR: 5.1,I REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 14,8518 |