Silbernitrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Höllenstein
1182.0250EA 0 EUR
1182.0250 1182.0025 1182.1000
Silbernitrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.9 %
Clarity of Solution passes test
Lead (Pb) max. 0.001 %
Free Acid passes test
Substances not Precipitated by HCl max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Copper (Cu) max. 2
Iron (Fe) max. 2