Silbernitrat Ph. Eur., USP, BP, extra_pure, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Höllenstein
1.01510.0050
1.01510.0250
1.01510.1000
1.01510.0050EA
645
EUR
1.01510.0050
1.01510.0250
1.01510.1000
Silbernitrat Ph. Eur., USP, BP, extra_pure, SAFC®
Silbernitrat
Formel:
AgNO₃ Molecular Weight: 169.87 g/mol Siedepunkt: 444 Schmelzpunkt: 210 Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003414 CAS-Nummer: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 1493 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119513705-43 Merck Index: 12,08661 |