di-Silberoxid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
42577.03 42577.06 42577.14 42577.49
42577.03EA 31.5 EUR
42577.03 42577.06 42577.14 42577.49
di-Silberoxid ≥99,99% (Metall-Basis)
di-Silberoxid
Purity: 99.99% CAS No.: 20667-12-3 Molecular Formula: Ag2O Formula Weight: 231.74 Physical Form: Powder Density: 7.2 Appearance: Dark brown Odour: Odourless Melting Point: 230° dec. Merck Reference: 14,8521 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003404
Formel: Ag₂O
Dichte: 7,2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8521