di-Silberoxid, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.19208.0025 1.19208.0100
1.19208.0025EA 218 EUR
1.19208.0025 1.19208.0100
di-Silberoxid, Supelco®
di-Silberoxid
Formel: Ag₂O
Molecular Weight: 231,74 g/mol
Schmelzpunkt: 800…830 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),
Merck Index: 12,08665

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 200 °C decomposes
Molar Mass 231.74 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 7.2 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR