Zinkoxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)oxid
11137.09
11137.18
11137.30
11137.09EA
67.5
EUR
11137.09
11137.18
11137.30
Zinkoxid ≥99,999% (Metall-Basis), Puratronic®
Zinkoxid
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Formel:
ZnO Schmelzpunkt: 1975 °C Dichte: 5,606 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011300 CAS-Nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |