Zinkoxid ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)oxid
12855.14
12855.22
12855.14EA
154
EUR
12855.14
12855.22
Zinkoxid ≥99,9995% (Metall-Basis), Puratronic®
Zinkoxid
Purity: 99.9995%
CAS No.: 1314-13-2
Molecular Formula: ZnO
Formula Weight: 81.37
Physical Form: Powder
Density: 5.606
Melting Point: 1975°
Merck Reference: 14,10147
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011300
Formel:
ZnO Molecular Weight: 81,39 g/mol Schmelzpunkt: 1975 °C Dichte: 5,606 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011300 CAS-Nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9,III REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 14,10147 |