Zinkoxid, RonaCare®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)oxid
1.30148.9026
1.30148.9025
1.30148.9026EA
0
EUR
1.30148.9026
1.30148.9025
Zinkoxid, RonaCare®
Zinkoxid
Formel:
ZnO Schmelzpunkt: 1975 °C Dichte: 5,61 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011300 CAS-Nummer: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 UN: 3077 ADR: 9, REACH: 01-2119463881-32 Merck Index: 13,10200 |