Zinkperoxid (∼50% ZnO₂)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
39635.22
39635.36
39635.22EA
36.7
EUR
39635.22
39635.36
Zinkperoxid (∼50% ZnO₂)
Zinkperoxid
CAS No.: 1314-22-3
Molecular Formula: ZnO2
Formula Weight: 97.38
Physical Form: Powder, remainder ZnO
Odour: Odourless
Melting Point:
Curing agent, rubber accelerator
Formel:
O₂Zn Molecular Weight: 97.39 g/mol Schmelzpunkt: >150 °C (Zers.) Dichte: 1.57 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00137469 CAS-Nummer: 1314-22-3 EINECS: 215-226-7 UN: 1516 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,10282 |