Zinkselenid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinc (II) selenide
10999.09 10999.18 10999.30
10999.09EA 75.1 EUR
10999.09 10999.18 10999.30
Zinkselenid ≥99,999% (Metall-Basis)
Zinkselenid
Purity: 99.999% CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Physical Form: Powder Density: 5.42 Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011296
Formel: SeZn
Molecular Weight: 144,35 g/mol
Schmelzpunkt: >1100 °C
Dichte: 5,42
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011296
CAS-Nummer: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10156