Quecksilber(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Mercurous telluride
36666.04 36666.09
36666.04EA 134 EUR
36666.04 36666.09
Quecksilber(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Quecksilber(II)tellurid
Purity: 99.999% CAS No.: 12068-90-5 Molecular Formula: HgTe Formula Weight: 328.19 Physical Form: 3-12mm Fused Lump Density: 8.63 Appearance: Gray to black Odour: Odourless Melting Point: 673° UN No.: 2025 MDL No.: MFCD00016133
Formel: HgTe
Molecular Weight: 328.19 g/mol
Schmelzpunkt: 673 °C
Dichte: 8.63
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016133
CAS-Nummer: 12068-90-5
EINECS: 235-108-9
UN: 2025
ADR: 6.1 II