Zirkonium(IV)chlorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zirkon(IV)chlorid, Zirkontetrachlorid
206410050 206411000 206415000 206410025
ACRO206410050EA 43.7 EUR
ACRO206410050 ACRO206411000 ACRO206415000 ACRO206410025
Zirkonium(IV)chlorid, wasserfrei 98%
Zirkonium(IV)chlorid
Formel: Cl₄Zr
Molecular Weight: 233.03 g/mol
Siedepunkt: 3577
Schmelzpunkt: 437 °C (Subl.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011306
CAS-Nummer: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10307
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay ≥97.5 % (ZrCl4)
Aluminium (Al) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Hafnium (Hf) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤1000 ppm
Silicon (Si) ≤150 ppm
Titanium (Ti) ≤100 ppm