Zirkonium(IV)chlorid ≥99,5% (Metall-Basis), REacton® für den Reaktor
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Zirkon(IV)chlorid, Zirkontetrachlorid
12104.09 12104.22 12104.36 12104.A3
12104.09EA 44.8 EUR
12104.09 12104.22 12104.36 12104.A3
Zirkonium(IV)chlorid ≥99,5% (Metall-Basis), REacton® für den Reaktor
Zirkonium(IV)chlorid
Purity: 99.5+% CAS No.: 10026-11-6 Molecular Formula: ZrCl4 Formula Weight: 233.03 Physical Form: Powder Density: 2.803 Appearance: White to orange Melting Point: 331° subl. Solubility: Soluble in alcohol, ether. Decomposes in water forming ZrOCl2 and HCl Merck Reference: 14,10174 UN No.: 2503 MDL No.: MFCD00011306
Friedel-Crafts catalyst
Formel: Cl₄Zr
Molecular Weight: 233.03 g/mol
Siedepunkt: 3577
Schmelzpunkt: 331 °C (Subl.)
Dichte: 2.803
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011306
CAS-Nummer: 10026-11-6
EINECS: 233-058-2
UN: 2503
ADR: 8 III
Merck Index: 14,10174