Zirkonium(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Zirkon(IV)chlorid, Zirkontetrachlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08913.0005
8.08913.0250
8.08913.1000
8.08913.5000
8.08913.0005EA
47.6
EUR
8.08913.0005
8.08913.0250
8.08913.1000
8.08913.5000
Zirkonium(IV)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Zirkonium(IV)chlorid
Formel:
Cl₄Zr Molecular Weight: 233,03 g/mol Siedepunkt: 3577 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 437 °C Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011306 CAS-Nummer: 10026-11-6 EINECS: 233-058-2 UN: 2503 ADR: 8,III Merck Index: 12,10307 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 437 °C |
Molar Mass | 233.04 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (190 °C) |
Density | 2.80 g/cm3 (15 °C) |
pH |
|