Zirkonium(IV)oxid 98.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
190520010 190522500
ACRO190520010EA 195 EUR
ACRO190520010 ACRO190522500
Zirkonium(IV)oxid 98.5%
Zirkonium(IV)oxid
Formel: ZrO₂
Siedepunkt: 4300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2700 °C
Dichte: 5,6 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 % (ZrO2 + HfO2)