Zirkonium(IV)oxid 99,7 Metals basis exHf Hf_75ppm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zirkon(IV)oxid, Zirkondioxid
36319.18
36319.30
36319.18EA
98.4
EUR
36319.18
36319.30
Zirkonium(IV)oxid 99,7 Metals basis exHf Hf_75ppm
Zirkonium(IV)oxid
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: ZrO2
Formula Weight: 123.22
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 5.89
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Formel:
ZrO₂ Molecular Weight: 123.22 g/mol Siedepunkt: ∼5000 °C Schmelzpunkt: ∼2700 °C Dichte: 5.89 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011310 CAS-Nummer: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |