Zirkonium(IV)oxid ≥99,7% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 75ppm Hf)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Zirkon(IV)oxid, Zirkondioxid
41528.30 41528.18 41528.A1
41528.30EA 141 EUR
41528.30 41528.18 41528.A1
Zirkonium(IV)oxid ≥99,7% Metall-Basis ausgeschlossen Hf (max. 75ppm Hf)
Zirkonium(IV)oxid
Purity: 99.7% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 Formula Weight: 123.22 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.89 Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Formel: ZrO₂
Molecular Weight: 123.22 g/mol
Siedepunkt: ∼5000 °C
Schmelzpunkt: ∼2700 °C
Dichte: 5.89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011310
CAS-Nummer: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180