Chrom(III)oxid 99%, amorphes Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
192085000 192080025
ACRO192085000EA 56.8 EUR
ACRO192085000 ACRO192080025
Chrom(III)oxid 99%, amorphes Pulver
Chrom(III)oxid
Formel: Cr₂O₃
Siedepunkt: 4000 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2435 °C
Dichte: 5,21 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010949
CAS-Nummer: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green Powder
Assay ≥98.5 %
Additional info tamped apparent density (g/ml): 1.0 to 1.3
pH 5 to 7
Loss on heating ≤0.4 % (1000°C, 0.5 h)