Mangan(II)tellurid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Manganese telluride
36389.09
36389.03
36389.09EA
399
EUR
36389.09
36389.03
Mangan(II)tellurid ≥99,9% (Metall-Basis)
Mangan(II)tellurid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-88-1
Molecular Formula: MnTe + small amount MnTe2
Formula Weight: 182.54
Physical Form: 10mm & Down Lump
Appearance: Dark grey
MDL No.: MFCD00049487
Formel:
MnTe Molecular Weight: 182.54 g/mol Schmelzpunkt: 1150 Dichte: 6 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049487 CAS-Nummer: 12032-88-1 EINECS: 234-782-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Total Metal Impurities | 0,1% max. |