1-Bromnaphthalin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: α-Naphthylbromid, α-Bromnaphthalin
107151000 107155000 107150025
ACRO107151000EA 50.2 EUR
ACRO107151000 ACRO107155000 ACRO107150025
1-Bromnaphthalin 96%
1-Bromnaphthalin
Formel: C₁₀H₇Br
Molecular Weight: 207,07 g/mol
Siedepunkt: 279…281 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,489 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003868
CAS-Nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589 nm)
GC ≤2.5 % 2-Bromonaphthalene