1-Bromnaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Naphthylbromid, α-Bromnaphthalin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06210.0100
8.06210.0500
8.06210.2500
8.06210.0100EA
51.8
EUR
8.06210.0100
8.06210.0500
8.06210.2500
1-Bromnaphthalin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1-Bromnaphthalin
Formel:
C₁₀H₇Br Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0…6 °C Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003868 CAS-Nummer: 90-11-9 EINECS: 201-965-2 Merck Index: 13,01410 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Molar Mass | 207.07 g/mol |
Boiling Point | 281 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.013 hPa (20 °C) |
Flash Point | 67 °C |
Refractive Index | 1.6576 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | α-Naphthyl bromide |
Hill Formula | C10H7Br |