1-Bromnaphthalin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: α-Naphthylbromid, α-Bromnaphthalin

17640-100ML 17640-500ML
SIAL17640-100MLEA 120 EUR
SIAL17640-100ML SIAL17640-500ML
1-Bromnaphthalin, Sigma-Aldrich®
1-Bromnaphthalin
Formel: C₁₀H₇Br
Molecular Weight: 207,07 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0…6 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003868
CAS-Nummer: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR