2-Bromnaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
β-Naphthylbromid
A15300.06
A15300.14
A15300.22
A15300.06EA
33.1
EUR
A15300.06
A15300.14
A15300.22
2-Bromnaphthalin ≥98%
2-Bromnaphthalin
Purity: 98+%
CAS No.: 580-13-2
Molecular Formula: C10H7Br
Formula Weight: 207.08
Flash Point: 112°(233°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 281-282°
Beilstein Reference: 1858110
Merck Reference: 14,1426
MDL No.: MFCD00004051
Formel:
C₁₀H₇Br Molecular Weight: 207,07 g/mol Siedepunkt: 281…282 °C Schmelzpunkt: 53…57 °C Dichte: 1,605 Flammpunkt: 112 °C (233 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004051 CAS-Nummer: 580-13-2 EINECS: 209-452-5 Merck Index: 14,1426 |