1-Brom-4-fluornaphthalin
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
CFF850.
004229-25G
004229-100G
CHMPCFF850.EA
0
EUR
CHMPCFF850.
FLUO004229-25G
FLUO004229-100G
1-Brom-4-fluornaphthalin
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Formel:
C₁₀H₆BrF |
MDL:
MFCD00051473 CAS-Nummer: 341-41-3 EINECS: 206-434-9 |